Learn More
Toluène, puriss. p.a., réactif ACS, ≥99,7 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15617400
Click to view available options
Quantité:
25 mL
50 mL
4 x 25 mL
5 L
10 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Flacon en aluminium
Flacon en verre
Conditionnement:
10L
25mL
4 pièces
50mL
5L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 15617400
Marque: Honeywell-Riedel-de Haen 8968110L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,7% (GC)
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-88-3
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00008512
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
CID PubChem 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nom IUPAC toluene
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluene
Point de fusion -95°C
Couleur Incolore
Densité 0.865g/mL at 25°C
Point d’ébullition 110.6°C
Quantité 10 L
Limite d’explosion 0.07
Point d’éclair 4°C (39.2°F)
Température d’allumage 997°F
Odeur Sweet pungent
Conditionnement Bidon en acier inoxydable
Forme physique Liquide
Formule linéaire C6H5CH3
Tension de vapeur 22mmHg (20°C), 26mmHg (25°C)
Numéro UN UN1294
Beilstein 635760
Poids de la formule 92.14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.7% (GC)