Learn More
Tool Steel, AISI M2, T11302, ARMI∣MBH
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
Tool Steel, AISI M2, T11302, Ø38x19mm
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfur/Oxygen/Titanium/Tin/Arsenic/Aluminium/Nitrogen/Niobium/Phosphorus/Copper/Nickel/Silicon/Cobalt/Manganese/Carbon/Vanadium/Chromium/Molybdenum/Tungsten/Iron/Hydrogen/Cadmium/Magnesium/Bismuth/Calcium/Selenium/Boron/Zinc/Lead/Tantalum/Zirconium/Antimony |
| CAS | 7439-89-6 |
| Forme | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Sulfur 0.001 %/Oxygen 0.0016 %/Titanium 0.0016 %/Tin 0.007 %/Arsenic 0.008 %/Aluminium 0.014 %/Nitrogen 0.0148 %/Niobium 0.021 %/Phosphorus 0.025 %/Copper 0.098 %/Nickel 0.182 %/Silicon 0.26 %/Cobalt 0.28 %/Manganese 0.337 %/Carbon 0.853 %/Vanadium 1.9 %/Chromium 4.23 %/Molybdenum 4.92 %/Tungsten 5.81 %/Iron 81.4 %/Hydrogen (<0.0001) %/Cadmium (<0.0002) %/Magnesium (<0.0010) %/Bismuth (<0.0050) %/Calcium (<0.0050) %/Selenium (<0.0050) %/Boron (0.0004) %/Zinc (0.0005) %/Lead (0.001) %/Tantalum (0.0023) %/Zirconium (0.0035) %/Antimony (0.014) % |