Learn More
BINDER™ Port d’accès avec bouchon en silicone
Code produit. 15631726 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chambres BINDER série BD
Diamètre (métrique):
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15631726
Marque: BINDER™ 80120386
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le port d’accès supérieur BINDER™ est un accessoire à utiliser sur la partie supérieure d’une variété de chambres et incubateurs.
  • Pour une utilisation sur la partie supérieure
  • Inclut une prise en silicone
  • À utiliser avec une vaste gamme de chambres et d’incubateurs BINDER™
Informations sur la commande
Type de prise
Spécification
Description Access port with silicone plug - 10 mm, top
Type Orifice d’accès pour liant
À utiliser avec (équipement) Chambres BINDER série BD
Comprend Silicone Plug
Ports Top Position
Diamètre (impériale) 0.4 in.
Diamètre (métrique) 10 mm