Learn More
Invitrogen™ TOP10 Electrocomp™ Kit
Click to view available options
Quantité:
5 x 100 μl
10 x 100 μl
30 x 100°μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Permet une réplication stable d’un nombre élevé de copies des plasmides
- hsdR pour la transformation efficace de l’ADN non méthylé à partir des amplifications par PCR
- mcrA pour la transformation efficace de l’ADN méthylé à partir de préparations génomiques
- lacZΔM15 pour la sélection des couleurs bleu / blanc des clones recombinants
- endA1 pour des préparations d’ADN plus propres et de meilleurs résultats dans les applications en aval en raison de l’élimination de la digestion non spécifique par endonucléase I
- recA1 pour réduire le risque de recombinaison non spécifique dans l’ADN cloné
- Souche bactérienne / de levure : TOP10
Applications :
Clonage, transformation
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit d’électroporateur |
| Contient l’épisome F | No |
| Améliore la qualité des plasmides | Oui |
| Clonage d’ADN méthylé | Oui |
| Niveau d’efficacité de la transformation | Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg) |
| Contenu et stockage | • 5 x 100μL TOP10 Electrocomp E. coli • 50 μL pUC19 vector (10 pg/μL) Store at –80°C. • S.O.C. Medium (15 mL) Store at room temperature. |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Yes (Streptomycin) |
| Clonage d’ADN instable | Ne convient pas au clonage d’ADN instable |
| Sélection bleue / blanche | Oui |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit (manuel) |
| Afficher plus |