Learn More
Topiramate, Lipomed
Code produit 30462554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462554 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462554 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMTPR139110
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Topiramate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Topiramate
CAS 97240-79-4
Noms d’analytes ou de composants Topiramate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H21 N O8 S
Synonyme Topiramate, Epitoma, Epitomax, McN 4853, RWJ 17021, 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 5 H-Bis[1,3 ]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv.
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC1(C)O[C@@H]2 CO[C@@]3(COS(=O)(=O)N)OC(C)(C)O[C@H]3 [C@@H]2O1
Nom IUPAC [(3 AS,5 aR,8 aR,8 bS)-2,2,7,7-tétraméthyl-5,5 A,8 A,8 b-tétrahydrodi[1,3 ]dioxolo[5,4-b:5',3'-d]pyran-3 A-yl]méthyl sulfamate
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 339.36
Quantité 10 mg
Poids de la formule 339,0988 g/mol