Learn More
Topiramate, Mikromol™
Product Code. 17914346
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17914346 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17914346 Supplier Mikromol Supplier No. MM1348.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Topiramate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Topiramate
CAS 97240-79-4
Noms d’analytes ou de composants Topiramate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H21 N O8 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Topiramate, Epitoma, Epitomax, McN 4853, RWJ 17021, TPM, Topamac, Topamax, Topimax, Topina, Topomax, 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene) beta-D-fructopyranose 1-sulfamate, 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene) beta-D-fructopyranose sulfamate
Formule InChI InChI=1S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(COS(=O)(=O)N)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
Nom IUPAC [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetrametil-5,5a,8a,8b-tetrahidrodi[1,3]dioxolo[5,4-b:5',3'-d]piran-3a-il]metil sulfamato
Poids moléculaire (g/mol) 339.36
Quantité 100 mg
Poids de la formule 339,0988 g/mol