Learn More
Torasémide EP Impureté E, Mikromol™
Description
Torasémide EP Impureté E
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ethyl [(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]carbamate |
| CAS | 72810-57-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | ethyl [(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]carbamate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C15 H17 N3 O4 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Ethyl [[4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]carbamate, Torasemide Imp. E (EP), Ethyl [[4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]carbamate, Torasemide, Anhydrous Imp. E (EP), Torasemide, Anhydrous Impurity E, Torasemide Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H17N3O4S/c1-3-22-15(19)18-23(20,21)14-10-16-8-7-13(14)17-12-6-4-5-11(2)9-12/h4-10H,3H2,1-2H3,(H,16,17)(H,18,19) |
| SMILES | CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2 |
| Nom IUPAC | N-[4-(3-méthylanilino)pyridine-3-yl]sulfonylcarbamate d’éthyle |
| Afficher plus |