Learn More
STEMCELL Technologies Torin 1
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Description
- Torin 1 is an ATP-competitive inhibitor of the mammalian target of rapamycin (mTOR), inhibiting the mTOR complexes mTORC1 and mTORC2 with IC50 values of 2 and 10 nM respectively
- It is selective for mTOR versus a panel of over 400 other kinases screened at 10 μM (Thoreen et al.; Liu et al.)
- Inhibits tumor growth, likely through a cytostatic rather than cytotoxic mechanism, in a U87MG PTEN-null glioblastoma mouse xenograft model (Liu et al.)
- Hinders growth, motility, invasion, and survival of primary colon cancer stem-like cells in vitro, and suppresses tumor growth but does not affect normal colon stem cells in xenografts (Francipane & Lagasse)
Spécification
Spécification
| CAS | 1222998-36-8 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule moléculaire | C35H28F3N5O2 |
| Pureté | ≥95% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.