Learn More
Tosufloxacin tosylate hydrate, MedChemExpress
Code produit. 16498718
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
5 g
10 g
Code produit. 16498718
Marque: Medchem Express HYB1802A
MedChemExpress Tosufloxacin (tosylate hydrate) is a fluoroquinolone antibacterial agent.
Tosufloxacin (tosylate hydrate) is a fluoroquinolone antibacterial agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tosufloxacin tosylate hydrate
Forme physique Solid
CAS 1400591-39-0
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H25F3N4O7S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme A-61827 tosylate hydrate
Informations sur la solubilité DMSO : 12.5 mg/mL (21.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC1=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C1.O=C(C2=CN(C3=CC=C(F)C=C3F)C4=C(C=C(F)C(N5CC(N)CC5)=N4)C2=O)O.O
Poids moléculaire (g/mol) 594.56
Poids de la formule 594.56
Pourcentage de pureté 99.03%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.