missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tosufloxacin tosylate hydrate, MedChemExpress

Code produit. p-200096000
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
5 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16498718

Marque: Medchem Express HYB1802A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Tosufloxacin (tosylate hydrate) is a fluoroquinolone antibacterial agent.

Tosufloxacin (tosylate hydrate) is a fluoroquinolone antibacterial agent.

Spécification

Nom chimique ou matériau Tosufloxacin tosylate hydrate
Forme physique Solid
CAS 1400591-39-0
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H25F3N4O7S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme A-61827 tosylate hydrate
Informations sur la solubilité DMSO : 12.5 mg/mL (21.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC1=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C1.O=C(C2=CN(C3=CC=C(F)C=C3F)C4=C(C=C(F)C(N5CC(N)CC5)=N4)C2=O)O.O
Poids moléculaire (g/mol) 594.56
Poids de la formule 594.56
Pourcentage de pureté 99.03%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis