Learn More
Étalon d’acide total (TAN), 1,5 mg/g d’hydroxyde de potassium (KOH) dans la matrice d’huile de base synthétique, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 16401114 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16401114 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16401114 Fournisseur Reagecon Code fournisseur RETAN15R
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Norme de haute qualité utilisée pour étalonner, contrôler ou valider la méthode/l’équipement pour les tests de TAN conformément à la méthode ASTM D664
  • La norme fait partie de l’ensemble de linéarité des normes TAN
    • Gamme comprise entre 0,5 et 4,5 mg/g de KOH dans l’huile de base synthétique
  • Précision : 2%
Spécification
Conditionnement Flacon de Winchester en verre ambré
Forme physique Solide
Technique Pour l’étalonnage, la commande ou la validation de la méthode ou de l’équipement utilisé pour effectuer les tests TAN
Type Norme TAN
Quantité 100 g