Learn More
Palintest™ Test du chlore libre / total
Click to view available options
Plage:
0 à 2mg/L
Description
- Conditionnés dans une boîte pratique, les kits de poche contiennent des réactifs et tous les accessoires nécessaires pour effectuer des tests visuels simples de paramètres allant de l’ammoniac au zinc
- Fournit une approche peu coûteuse des analyses d’eau pour des applications telles que la surveillance des aquariums et le contrôle du traitement de l’eau domestique et professionnel
- Les kits de poche sont tous basés sur des réactifs en comprimés et des méthodes de comparaison visuelle des couleurs ou de changement de couleur/turbidité
- Ces kits économiques seront particulièrement intéressants pour les entreprises qui commercialisent des systèmes de traitement d’eau à des utilisateurs domestiques ou industriels
- Les kits sont parfaits pour être inclus dans ces systèmes ou pour être commercialisés auprès des utilisateurs de tels équipements
Spécification
Spécification
| Quantité | 50/boîte |
| Plage | 0 à 2mg/L |
| Suffisant pour | 50 tests |
| Type | Test du chlore libre / total |