Learn More
Hanna Instruments™ Ensembles de réactifs de dureté, pour les tests colorimétriques de l’eau
Click to view available options
Plage:
0 à 250 mg/l sous forme de dureté totale de CaCO3
0 à 250 mg/l, 200 à 500 mg/l ou 400 à 750 mg/l sous forme de dureté totale de CaCO3
200 à 500 mg/l sous forme de dureté totale de CaCO3
Dureté du calcium de 0 à 400 mg/l, dureté du magnésium de 0 à 150 mg/l
Dureté du calcium de 0,00 à 2,70 mg/l
Nbre de tests:
100
300
Dureté de 50 Ca et dureté de 50 Mg (100 au total)
À utiliser avec (application):
Détermination de la dureté du calcium
Détermination de la dureté du calcium et du magnésium à une plage élevée
Détermination de la dureté totale à plage faible, moyenne et élevée
Détermination de la dureté totale à une plage faible
Détermination de la plage moyenne de dureté totale
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
300 pièces
Description
Ces réactifs de haute qualité sont conçus pour suivre les méthodes de test acceptées pour la détermination colorimétrique de divers paramètres de dureté de l’eau. En ajoutant simplement les réactifs à l’échantillon comme indiqué, une réaction se produit et un instrument de mesure compatible peut être utilisé pour déterminer la concentration à partir de la couleur produite.
- Des ensembles de réactifs sont disponibles pour la détermination des éléments suivants :
- Dureté du calcium (à l’aide de réactifs liquides ou en poudre)
- Dureté du calcium et du magnésium (gamme élevée)
- Magnésium et dureté totale
- Dureté totale (gamme basse, moyenne et/ou élevée)
- Réactifs d’analyse de l’eau préfabriqués et prémesurés pour faciliter l’utilisation
- Préparés avec des produits chimiques de haute pureté fabriqués dans l’installation de pointe de Hanna
- Clairement marqués avec la date d’expiration et le numéro de lot sur chaque sachet et flacon pour la traçabilité
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Détermination de la plage moyenne de dureté totale |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètres portatifs et de paillasse Hanna compatibles |
| Comprend | 2 flacons compte-gouttes et 100 sachets individuels |
| Nbre de tests | 100 |
| Quantité | 1 jeu |
| Plage | 200 à 500 mg/l sous forme de dureté totale de CaCO3 |
| Méthode de test | Méthode 130,1 recommandée par l’EPA |
| Type | Kit d’analyse de l’eau |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Reagents for 100 tests total hardness
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contient: 2-Amino-2-methyl-1-propanol, EDTA, Tetrasodium TetrahydrateSalt, Propionic Acid