Learn More
Alla France™ Thermomètre en verre à graduation interne
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +60°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Idéal pour le lait, le vin et la pâtisserie
- Thermomètres à graduation interne avec partie plongeante
- Partie supérieure : 17 mm de dia. ; 205 mm de longueur
- Partie plongeante : 7/8 mm de dia. ; 70 mm de longueur
- Immersion partielle à 70 mm
- -10 à +60°C
- Rempli de liquide rouge
- Manchons de protection alimentaire en PP blanc pour l’industrie alimentaire
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Boulangerie, lait, vin |
| Type d’immersion | Immersion totale |
| Comprend | Manchon de protection alimentaire en polypropylène blanc |
| Longueur (métrique) | 350 mm |
| Type de produit | Thermomètre à immersion totale |
| Température max. (métrique) | 60°C |
| Température min. (métrique) | - 10°C |
| Plage de températures (métrique) | -10°C à +60°C |
| Subdivision | 1°C |