Learn More
Macherey-Nagel™ Bandelette de test de fer total 100
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
100/paquet
Conditionnement:
100 pièces
Description
Semi-quantitative test strips for the determination of Iron. Ideal for rapid and easy analysis of Iron directly on-site. No maintenance or calibration is required.
Informations sur la commande
Graduations
Spécification
Spécification
| Format | Bandelettes de test semi-quantitatives |
| À utiliser avec (application) | Détermination rapide et facile de la dureté du fer total |
| Graduations | 0 à 100 mg/l |
| Quantité | 100/paquet |
| Type | 100 bandelettes de test de fer total |