Learn More
R&D Systems™ Total MMP-2 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
1 paquet (6 plaques)
1 plaque
Conditionnement:
1 kit
96 pièces
Description
The Total MMP-2 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human, mouse, rat, porcine, canine MMP-2 in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul).
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 0.50 to 32 ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 0.082 ng/mL |
| Conjugué | HRP |
| Réactivité croisée | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Type de produit | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Type d’échantillon | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (EDTA, Heparin), Plasma (Heparin), Serum, Serum |
| Spécificité | Recombinant MMP-2 and natural Human, Mouse, Rat, Porcine, and Canine active, pro-, and TIMP complexed MMP-2. |
| Suffisant pour | 1 x 96-well Plate |
| Espèces cibles | Canine, Human, Mouse, Porcine, Rat |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Afficher plus |