Learn More
Invitrogen™ Total Nitric Oxide Assay Kit
Code produit. 10762345
Click to view available options
Quantité:
2 x 96 tests
Code produit. 10762345
Marque: Invitrogen™ EMSNOTOT
Mesurez l’oxyde nitrique (NO) total comme valeur unique (somme) des taux de nitrates (NO3-) et de nitrites (NO2-) dans le sérum, le plasma, l’urine, la salive et d’autres fluides corporels.
Procédez au dosage de l'oxyde nitrique (NO) total comme valeur unique (somme) des taux de nitrates (NO3-) et de nitrites (NO2-) dans l'urine, la salive, le plasma, le sérum et d'autres fluides corporels avec notre kit de dosage de l'oxyde nitrique total Thermo Scientific.
Informations complémentaires et commande en ligne
Le kit de dosage de l’oxyde nitrique est destiné à la détermination quantitative du nitrite (NO2-) et du nitrate (NO3-) dans les fluides corporels. Le kit utilise l’enzyme nitrate réductase pour convertir le nitrate en nitrite. Le nitrite est alors détecté comme un produit colorant azoïque coloré de la réaction de Griess qui absorbe la lumière visible à 540 nm. L’oxyde nitrique total (NO) fourni par le nitrate et le nitrite dans un système est mesuré sous forme de nitrite après conversion de tout le nitrate en nitrite.
  • Cible : Oxyde nitrique (NO) total fourni par la somme de nitrite (No2-) et de nitrate (NO3-)
  • Format : Coloration colorimétrique (colorant azoïque) pour plaques 96 puits transparentes
  • Mesure : Absorbance à 540 nm (± 20 nm)
  • Plage de dosage : 3,1 à 100 μM
  • Sensibilité : 1,35 μM
  • Précision : Dépend de plusieurs facteurs (généralement, ≤ 5 % CV intra- et inter-dosage)
  • Types d’échantillon : urine, salive, plasma, sérum et autres liquides biologiques
  • Durée totale du dosage : 45 minutes
  • Taille des échantillons : 50 μl
Contient :le kit complet contient des réactifs Griess, des étalons de nitrite et de nitrate, de la nitrate réductase, du NADH et des diluants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 2 x 96 tests
Nbre de tests 2 x 96 tests