Learn More
Hach Lange™ Ensemble de réactifs pour azote total, LR, TNT
Description
Pour la détermination de l’azote total par la méthode Test 'N Tube de digestion au persulfate : Méthode Hach 10071. Plage : 0. 5 - 25. 0 mg/l N. 25-50 tests Les produits Test ’N Tube permettent des tests sûrs et faciles. Commande facile. Réalisez des mesures de digestion et des mesures photométriques dans le même flacon.
Les produits Test ‘N Tube permettent d’effectuer des tests sûrs et faciles
Les flacons avec opercule de 16 mm fournissent un emballage autonome pour le mélange et la mesure.
Commande facile
Tous les réactifs et flacons nécessaires sont contenus dans l’emballage.
Effectuez des mesures de digestion et des mesures photométriques dans le même flacon.
Gagnez du temps, de l’espace et des efforts.
Description
des spécifications : Ensemble de réactifs azote, total, TNT
Digestion requise : Oui
Note de bas de page : †En fonction du nombre de blancs de réactifs exécutés.
Méthode : 10071
Nom de la méthode : Digestion par persulfate
Nombre de tests : 25 - 50
Paramètre : Azote, total
Plateforme : Test 'N Tube™
Plage : 0,5 - 25,0 mg/l N
Remarques spéciales : l’ensemble se compose de 2 cartons : 26717-45 et 26721-45
26717-45 = réactif d’hydroxide TN (2714045), sachets de poudre de persulfate (2671846)
26721-45 = réactif d’acide TN C (2672145), sachets de poudre de réactif de bisulfite A (2671946), sachets de poudre de réactif B indicateur (2672046)
Conditions de stockage : 10 - 25°C
Spécification
Spécification
| Type | Fournitures et réactifs pour kit d’analyse d’eau |