Learn More
WTW™ Kits de test azote total
Click to view available options
Plage:
0,5 à 15 mg/l
0,5 à 15 mg/l de N total (120°C/248°F, 1 h)
0,5 à 25 mg/L
10 à 150 mg/L
5 à 150 mg/L
Conditionnement:
0.15kg
0.25kg
1 pièce
50 pièces
Description
- Divers instruments pour tester l’azote dans l’eau
- Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface
- Méthode nitrospectrale
- Méthodes de test photométrique
- Kit de test cellulaire de l’azote total NTotal CombiCheck
- Déterminations en toute sécurité de la DCO et de l’azote total dans l’eau
Spécification
Spécification
| Analytes | Nitrospectral |
| À utiliser avec (application) | Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètres PhotoLabtrade; S6, PhotoLabtrade; S12, PhotoLabtrade; Spectral, spectroFlex, Photoflex |
| Comprend | Certificats |
| Nbre de tests | 9 |
| Plage | 0,5 à 15 mg/l de N total (120°C/248°F, 1 h) |
| Suffisant pour | 25 dosages |
| Méthode de test | Photométrique |
| Type | Kit de test cellulaire de l’azote total NTotal CombiCheck |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric 0.5 - 15.0 mg/l N Spectroquant
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid