Learn More
Étalon carbone organique total (COT) 500 ppm
BIOPHARMA
Code produit 11556633 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11556633 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11556633 Fournisseur Reagecon Code fournisseur TOC500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    120.83€ / 500mL
    Économisez 16.17€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Fabriqué à partir de matières premières de haute pureté et adapté à l’étalonnage d’une large gamme d’analyseurs de COT à haute précision
  • Étalon de référence pour le carbone organique total (COT), matériau de référence pour le carbone organique total (COT).
  • Indépendant, traçable et certifié.
  • Présenté dans un flacon en verre ambré spécialement nettoyé et lessivé.
  • Préparé et certifié par gravimétrie en fonction du poids/volume, selon une spécification de ± 2 %.
  • Reagecon détient l’accréditation CEI/ISO 17025 pour l’étalonnage des balances et des pipettes de laboratoire (réf. INAB : 265C
  • Les certificats d’étalonnage de l’équipement qui en résultent sont délivrés conformément aux exigences de la norme ISO/CEI 17025.
  • La concentration de cet étalon est vérifiée à l’aide d’un analyseur de carbone organique total étalonné à haute performance (instrument TOC).
  • L’étalonnage de l’instrument de COT est effectué à l’aide d’un étalon de COT de haute pureté certifiée ISO Guide 34 similaire à la valeur de concentration de COT de ce produit.
Spécification
Description Précision ±2 &, matrice : eau (H2O)
Conditionnement Flacon à double col en PEHD
Concentration 500 ppm
Technique Analyse COT
Quantité 500 ml