Learn More
Échantillon de CQ pour eaux usées de phénols totaux, SPEX CertiPrep™
Code produit 11984994 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 ml
Conditionnement:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11984994 2 ml 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11984994 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur 515
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Échantillons de CQ de phénols totaux pour analyse des eaux usées, 2 ml, SPEX CertiPrep™
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
  • Échantillons de CQ de phénols
  • Analyse des eaux usées
  • Volume 2 ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Total Phenolics QC Sample
Note relative au nom Wastwater QC Sample
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Certified Reference Material
Industry Type Wastewater Testing
Quantité 2 ml
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire