Learn More
Ansell™ Gants en latex de caoutchouc naturel TouchNTuff™ 69-210 Series
Code produit 15306967 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15306967 L 100 pièces
15376957 S 100 pièces
15386957 M 100 pièces
15316967 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit 15306967 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 69210090
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Poudrés pour faciliter l’enfilage et l’absorption de l’humidité. Les gants en latex de caoutchouc naturel Ansell TouchNTuff™ série 69-210 offrent une sensibilité tactile supérieure pour les tâches délicates
  • Sécurité et confort combinés pour une manipulation délicate.
  • Ambidextre, le même gant s’adapte aux deux mains
  • Pratique et économique : les stocks peuvent être conservés au minimum
  • Souple et confortable à porter : plus frais que le vinyle, avec une flexibilité et une préhension supérieures des doigts
  • Disponibles en versions poudrés (69-210) et non poudrés (69-318)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Latex Free Non
Matériau Latex, caoutchouc naturel
Poudré Poudré
Dimensions L
Épaisseur (métrique) 0,1 mm
Quantité 100/boîte
Séries 69-210