Learn More
Ansell™ Gants en néoprène TouchNTuff™ série 73-300
BIOPHARMA
Code produit 15680914 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
9
Conditionnement:
200 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15680914 9 200 paires
15249189 7 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15680914 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 73300090
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Offre une sensibilité sans précédent dans le doublage des gants et les applications à sec en raison de l’épaisseur de polymère de 0,13 mm (5 mil). Les gants en néoprène Ansell TouchNTuff™ série 73-300 offrent une résistance aux éclaboussu
  • Leur conception ergonomique, spécifique à la main, permet un ajustement et un confort supérieurs, moins de fatigue et de tension dans la main.
  • Fabriqués en 100 % polychloroprène
  • Hypoallergénique : ne contient aucun latex de caoutchouc naturel ni accélérateur utilisé dans la fabrication, ce qui réduit le risque d’allergies cutanées de types I et IV
  • La technologie Ansell SureFit élimine l’enroulement des manchettes pour une meilleure protection
  • Le revêtement intérieur en polyuréthane facilite l’enfilage sur des mains sèches ou humides
  • La conception et l’épaisseur des polymères facilitent le confort du doublage des gants
  • La couleur crème révèle des violations lorsqu’ils sont utilisés avec des gants d’une autre couleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003
Classification Catégorie III
Zone enduite Doublure intérieure
Accelerator Free Non
Applications Laboratoire
AQL 0.65
Coating Material Polyuréthane
Couleur Blanc crème
Jetable Usage unique
Finition externe Lisse
Latex Free Oui
Matériau Néoprène, Polychloroprène
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 9
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 5 mil
Épaisseur (métrique) 0,13 mm
Type de manchette de gant Ourlé
Quantité 200 paires/carton
Séries 73-300
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 305 mm