Learn More
Ansell TouchNTuff™ Gants jetables en néoprène propres 73-300
Code produit 17851009 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
Conditionnement:
200 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17851009 5,5 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17851009 Fournisseur Ansell Code fournisseur 73300055
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants fins en néoprène offrent une sensibilité tactile et une résistance aux projections de produits chimiques. Recommandés pour les environnements de salles blanches de classe 100/ISO 5.
  • Compatible avec la classe 100 (ISO 5) / Environnements de salles blanches de classe A
  • Conception fine pour une sensibilité tactile optimale
  • Bonne résistance aux éclaboussures de produits chimiques
  • Empêche les allergies de type I et IV
  • Idéal pour un double enfilage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, D6978
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Accelerator Free Oui
AQL 0.65
Couleur Blanc crème
Jetable Usage unique
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 4,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.11 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Néoprène
Palm Thickness (English) 5,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour environnement contrôlé
Dimensions 5,5
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 4,3 mil
Épaisseur (métrique) 0.11 mm
EN 421 Oui
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons uniquement
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 10282, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Modèle 73300055
Séries TouchNTuff™ 73-300
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30 cm