Learn More
Ansell Gants en néoprène stérile TouchNTuff™ 83-500
BIOPHARMA
Code produit 15166563 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
200 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15166563 5,5 200 paires
15136443 8 200 paires
15106463 7 200 paires
15156563 6 200 paires
15146563 6,5 200 paires
15116463 7,5 200 paires
15156443 8,5 200 paires
15146443 9 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15166563 Fournisseur Ansell Code fournisseur 83500055
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les gants stériles en polyisoprène sont conçus de manière ergonomique pour améliorer l'ajustement et le confort, et réduire la fatigue et le stress des mains.
  • Intérieur des gants chloré sans poudre
  • Style de manchette à bord roulé
  • Main droite/main gauche
  • Finition lisse
  • Polyisoprène
  • Blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Accelerator Free Non
AQL 0.65
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 9,10 mil
Finger Thickness (Metric) 0.23 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Polyisoprène
Palm Thickness (English) 8,27 mil
Palm Thickness (Metric) 0.21 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour salle blanche
Dimensions 5,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (métrique) 0,21 mm
Type de manchette de gant Ourlé
Modèle 8350055
Quantité 200 paires
Résistant à Résistance aux éclaboussures
Séries 83-500
Longueur (impériale) 12
Longueur (métrique) 300