Learn More
Ansell™ Gants en nitrile jetables bleus de la gamme 93-263 TouchNTuff™
Code produit 15614756 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10,5/11
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Conditionnement:
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15614756 10,5/11 50 pièces
15624756 6,5/7 50 pièces
15634756 7,5/8 50 pièces
15644756 8,5/9 50 pièces
15654756 9,5/10 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15614756 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 93263110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.19€
    40.98€ / 50 pièces
    Économisez 21.21€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gants jetables 100 % nitrile. Les gants bleus en nitrile jetables Ansell TouchNTuff™ série 93-263 sont légers, résistants et texturés.
  • Gants à usage unique
  • Formulation en nitrile pour une faible fatigue des mains
  • À enfilage facile
  • Finition texturée, légère et résistante
  • Bonne résistance à la perforation
  • Souples et confortables pour une excellente dextérité
  • Manchette à bord roulé pour un enfilage facile et une bonne résistance aux déchirures
  • Ambidextres
Applications :
  • Manipulation de produits chimiques
  • Fabrication du verre
  • Manipulation des cytostatiques
  • Manipulation de pièces complexes
  • Analyse de laboratoire
  • Assemblage léger de pièces enduites d’huile
  • Petites tâches d’assemblage
  • Ateliers de peinture et de pulvérisation
  • Produits pharmaceutiques
  • Industrie de l’impression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003
Applications Industriel
Couleur Bleu
Finition externe Entièrement texturés
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions 10,5/11
Épaisseur (métrique) 0,17mm
Type de manchette de gant Ourlé
Type d’emballage 50 gants par sachet en PE, 10 sachets en PE par carton
Séries 93-263
Longueur (métrique) 355 mm