Learn More
Ansell TouchNTuff Gant stérile jetable en nitrile pour salle blanche 93-700 - Taille 6
Code produit 17933456 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Gants pour salle blanche
Conditionnement:
200 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17933456 Gants pour salle blanche 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17933456 Fournisseur Ansell Code fournisseur 93700060
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Formulation exclusive à base de nitrile, durabilité et protection contre les projections chimiques. Stérilisation gamma, niveau d'assurance de stérilité (NAS) de 10-6. Protection du produit garantie sans silicone.
  • Protection et durabilité accrues : TouchNTuff™ Les gants pour salles blanches 93-700, grâce à leur formulation unique en nitrile, assurent confort, durabilité et protection contre les projections de produits chimiques.
  • Garantie de stérilité : Ces gants de protection sont stérilisés par irradiation gamma, garantissant un niveau d'assurance de stérilité (NAS) de 10⁻⁶.
  • Intégrité du produit garantie : De plus, elles sont sans silicone, ce qui réduit le risque de transfert de contaminants susceptible de compromettre l'intégrité du produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) ASTM D6978, Categoría III, CE 0493, EN 455 Parte 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Aprobado para contacto con alimentos, Tipo de alimento: Caucho, ISO 13485, ISO 14001, UKCA
Chemotherapeutic Rated Sí, de acuerdo con ASTM D6978 (no incluido en la lista 510k de la FDA de EE. UU.)
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Accelerator Free Oui
AQL 1.5
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour salle blanche
Dimensions 6
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 5,1 mil
Épaisseur (métrique) 0.13 mm
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 300 mm