Learn More
Ansell TouchNTuff™ DermaShield™ 73-701 Sterile Class 100/ISO 5 Neoprene Gloves
Code produit 17843692 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
10 paires
50 paires
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17843692 7 50 paires
17853682 6,5 10 paires
17893792 9 50 paires
17823602 8,5 50 paires
17873642 8 50 paires
17883682 7,5 50 paires
17873712 6 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 17843692 Fournisseur Ansell Code fournisseur 342201070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    162.63€ / 50 paires
    Économisez 42.37€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Sterile neoprene gloves are ideal for use in Class 100/ISO 5 cleanroom environments for applications such as filling and labeling.
  • ASTM D6978, Class 100 (ISO 5) certified
  • Sterile glove suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5)/Grade A Clean Room environments
  • Ideal glove for workers in aseptic environments who are concerned about allergy risks
  • Proprietary material formation is free of latex proteins and accelerators that can cause skin irritation and Type I or Type IV allergic reactions
  • Ansell SUREFIT™ Technology helps prevent cuff roll down
  • High puncture resistance, durability, and chemical splash protection
  • For use in sample taking and processing, blending and compounding solids and liquids, and aseptic filling and labeling
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6978, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, 21 CFR 820 Quality System Regulations, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001:2015
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, AS/NZS 4179, UKCA 0321
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Couleur Vert
Jetable Single-use
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 7,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.19 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Néoprène
Palm Thickness (English) 7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.18 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 7
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7 mil
Épaisseur (métrique) 0.18 mm
Modèle TouchNTuff-73701
Longueur (impériale) 11,6 in
Longueur (métrique) 29.5 cm