Learn More
Heathrow Scientific™ Étiquettes pour tubes Tough-Spots™, en rouleau
Click to view available options
Couleur:
Argent
Assortiment (bleu, vert, lavande, rouge, jaune), Green, Lavender, Red, Yellow
Café
Lavande
Marron
Or
Orange
Rose
Conditionnement:
1 rouleau
1000 pièces
5 pièces
5 rouleaux
Description
Les étiquettes de décollage pré-découpées pour les tubes, livrées dans un format de rouleau pratique, sont supérieures aux rubans et étiquettes classiques pour une utilisation dans les laboratoires de recherche et cliniques.
- En polyoléfine fine chimiquement inerte avec un adhésif acrylique solide
- Adhère à la plupart des microtubes en plastique, en verre et en métal ainsi qu’à d’autres éléments
- Les étiquettes ne se décollent pas et ne bougent pas ; idéales pour une utilisation dans les rotors à centrifuger sans liaison ni capture
- Large assortiment de couleurs pour une identification facile des échantillons ou des chercheurs
- Étiquettes rondes, pré-découpées, décollables pour le haut des tubes fournies en rouleaux de distribution pratiques
- Les ronds de 13 mm de diamètre sont parfaitement dimensionnés pour les tubes de 1,5 ml / 2,0 ml
- Résiste aux environnements extrêmes pour que les tubes restent clairement identifiés
- Chaleur : autoclavage à la vapeur, eau bouillante
- Froid : températures du congélateur jusqu’à -196°C
- Solvants organiques et agents caustiques
- Centrifugation
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Couleur | Marron |
| Affichage | Blank |
| Finition | Matte |
| Format | Rouleau |
| Matériau | Polyoléfine |
| Type de produit | Étiquettes |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Marquage des tubes utilisés dans les congélateurs, l’eau bouillante, l’autoclave, la centrifugeuse, les étuves |
| Afficher plus |