Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester brillant ToughBond™ B-483 avec adhésif agressif
Code produit. 11717364
Click to view available options
Dimensions (impériale):
0,5 x 2 po (l x H)
1,375 x 1 po (l x H)
1,5 x 0,5 po (l x H)
1,5 x 0,75 po (l x H)
1,5 x 1 po (l x H)
1 x 0,375 po (l x H)
1 x 1 in
2 x 1 po (l x H)
3 x 1,9 po (l x H)
4 x 1,9 po (l x H)
4 x 1 po (l x H)
50 ft x 0,5 po
50 ft x 1,9 po
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 11717364
Marque: Brady™ 114798
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester brillant Brady B-483 avec adhésif agressif sont utilisées avec une imprimante BMP71.
Spécification
Certifications/Conformité Certifications UL, homologation CSA
Description Résistance à l’abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries
Type d’adhésif Caoutchouc, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Matériau Polyester (B-483)
Type de produit Étiquette de suivi des biens
À utiliser avec (application) Identification de composants, identification d’équipements, codage par code-barres, identification de panneaux, identification de voix / données, suivi des biens, plaques signalétiques, identification d’usage général
À utiliser avec (équipement) Imprimante BMP™ 71
Étiquettes par rangée 1
Quantité 500/rouleau
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 1,5 x 0,5 po (l x H)
Dimensions (métrique) 38,1 x 12,7 mm (l x H)
Plage de températures (métrique) -40°C à +120°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0,102 mm
Répétition verticale (métrique) 15,88 mm
Dimensions (LxW) 12,70 x 38,10 mm
Largeur (métrique) 38,10 mm
Hauteur (métrique) 12,70 mm