Learn More
Brady™ Panneau de sécurité Sol anti-dérapant ToughStripe™
Code produit. 11766355
Click to view available options
Texte affiché:
Alarme Incendie
Attention à la marche
Douche de sécurité
Exit
Extincteur
LUNETTES DE SÉCURITÉ REQUISES
Lunettes de sécurité obligatoires
Mesures de première urgence
RISQUE BIOLOGIQUE
Sortie de secours
Stockage de produits chimiques
Tuyaux d’incendie
Zone de casque de sécurité
Zone de protection auditive
Zone de protection oculaire
Équipements de rinçage des yeux
Couleur:
Blanc
Noir sur blanc
Noir sur jaune
Noir sur orange
Rouge 
Forme:
Rectangulaires
Rond
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11766355
Marque: Brady™ 104503
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Panneaux difficiles à manquer conçus avec rouleau adhésif résistant pour le marquage au sol
  • Revêtus d’un adhésif haute performance
  • D’apparence brillante et très visible pour communiquer d'importants messages de sécurité et d'avertissement aux employés
  • Surface antidérapante transparente
  • Conçu avec des sections de matériau antidérapant qui aident à prévenir les glissements, les déplacements et les chutes accidentels
  • Facile à retirer et à appliquer
  • En polyester
Spécification
Certifications/Conformité ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2-2006, OSHA
Finition Gloss
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Permanent Rubber
Description ToughStripe - Panneaux sol pré-imprimés
À utiliser avec (application) Used to mark aisles, passageways, storage locations, point out safety equipment and exits and enforce protective equipment requirements with glossy appearance and clear anti-skid area for communicating important safety and warning messages to employees
Hauteur (impériale) 14 in.
Hauteur (métrique) 355.60 mm
Température max. (impériale) 129,9°F
Température (impériale) min. -0,4°F
Épaisseur 0.01 in.
Largeur (impériale) 18 in.
Largeur (métrique) 457.20 mm
Plage de températures (métrique) -18°C à 54°C
Forme Rectangulaires
Plage de températures (impériale) -0,4°F à 129,9°F
Langues Français
Dimensions (L x l) 457,20 x 355,60 mm
Texte affiché Zone de protection oculaire
Type de produit Floor Marking Safety Sign
Couleur Noir sur jaune