Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester polyvalentes avec adhésif ultra-puissant pour étiqueteuses M710 et BMP71
Code produit. 17898804
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert
Dimensions (LxW):
50 pi x 1 po
50 pi x 2 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17898804
Marque: Brady™ 173389
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Créez des étiquettes de marquage au sol personnalisées à l’aide du ruban de marquage au sol en polyester ultra-résistant ToughStripe™ (B-483) avec film de protection en polyester B-634.
  • Créez des étiquettes de marquage au sol personnalisées à l'aide de la bande de marquage au sol en polyester ultra puissant ToughStripe™ (B-483) avec film de protection en polyester B-634.
  • Idéal pour l'étiquetage de produits et l'identification générale, le matériau B-483 peut être appliqué sur les surfaces peintes à la poudre, lisses, texturées ou irrégulières
  • Matériau conçu pour une adhérence optimale sur les métaux texturés et les plastiques à faible énergie de surface
  • Conformes à la norme UL et homologuées CSA
  • Température de service de -40°C à 120°C (-40°F à 248°F)
  • Processus d'utilisation simple en 3 étapes : impression de l'étiquette, positionnement au sol et application du film de protection
  • Les consommables Brady Authentic fonctionnent parfaitement avec les imprimantes Brady pour une communication optimisée entre l'imprimante et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
Type d’adhésif Permanent Rubber
Revêtement None
Couleur Rouge
Finition Gloss
Format Continue
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Floor Marking, General Identification, Lean and 5S Labeling, Safety Identification
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Sans latex No
Quantité 2 Rolls
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) 0°F to +129°F
Plage de températures (métrique) –18°C à +54°C
Épaisseur (impériale) 0,008 in
Épaisseur (métrique) 0.203 mm
Dimensions (LxW) 50 pi x 2 po
Longueur (impériale) 50 ft.
Longueur (métrique) 15.24 m
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50.8 mm
Alternate Part Number M7-2000-483-RD-KT