Learn More
Brady™ Étiquettes à métaux détectables résistantes aux lavages intensifs ToughWash™ pour étiqueteuses M710 et BMP71
Code produit. 17898854
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Dimensions (LxW):
75 ft x 2 po
75 ft x 1 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17898854
Marque: Brady™ 173458
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le consommable en polyester à métaux détectables avec adhésif acrylique permanent ToughWash™ (B-854) est une étiquette solide, imprimable à la demande et spécialement conçue pour l’industrie agroalimentaire.
  • Le consommable en polyester à métaux détectables avec adhésif acrylique permanent ToughWash™ (B-854) est une étiquette solide, imprimable à la demande et spécialement conçue pour l'industrie agroalimentaire.
  • Détection par les détecteurs de métaux disponibles dans le commerce
  • Étiquette résistante aux environnements de lavage intensif à des températures de lavage atteignant 80°C (175°F) et des pressions atteignant 1 500 psi
  • Température d'utilisation de -40 à 110°C (de -40 à 230°F)
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
  • Un ruban encreur est nécessaire pour pouvoir imprimer ces consommables. Utilisez la référence M7-R6000.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Metallic
Revêtement None
Couleur Blanc
Finition Matte
Format Continue
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Facility Identification, Food and Beverage Process Labeling, General Identification, Safety Identification
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Sans latex No
Quantité 75 ft.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F to +230°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0.009 in.
Épaisseur (métrique) 0.229 mm
Dimensions (LxW) 75 ft x 1 po
Longueur (impériale) 75 ft.
Longueur (métrique) 22.86 m
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Alternate Part Number BM7C-1000-854-WT