Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess Natura, Essuie-mains pliés, 1 épaisseur, Verts
GREENER_CHOICE
Code produit. 10210289
Click to view available options
Couleur:
Vert
Conditionnement:
20 pièces
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 10210289
Marque: Kimberly-Clark™ 6019
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Add to basket
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Pour une solution pratique, fiable et durable, choisissez les essuie-mains Hostess™ Natura™. Essuie-mains pliés verts fabriqués en Allemagne avec 100 % de fibres recyclées. A l’écolabel européen, Blue Angel et FSC, pour l’environnement.
  • Essuie-mains pliés verts fabriqués en Allemagne avec 100 % de fibres recyclées.
  • Le système avec distribution feuille à feuille, pour réduire le gaspillage.
  • A l’écolabel européen, Blue Angel et FSC, pour l’environnement.
  • Compatible avec le distributeur d’essuie-mains pliés Aquarius™ (code produit 6954).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Serviette
Longueur (impériale) 1.96 ft.
Longueur (métrique) 60 cm
Largeur (impériale) 1.41 ft.
Largeur (métrique) 43 cm
Matériau Papier
Couleur Vert