Learn More
Étalon de toxaphène, qualité supérieure, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsCode nomenclature Nacres: NA.24
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Description
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Analyte | N° CAS | Concentration |
---|---|---|
Toxaphène | 8001-35-2 | 2000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Toxaphene Standard (High Level) |
Note relative au nom | USEPA Method 625 |
Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
CAS | 8001-35-2, 110-54-3 |
% min. CAS | 0.2, 99.8 |
Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
% max. CAS | 0.2, 99.8 |
Méthodes | For US EPA Method 625 |
À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
Solvent or Matrix | Hexane |
Afficher plus |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalon de toxaphène, qualité supérieure, SPEX CertiPrep™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu