Learn More
Étalon de procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité 1, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| Ba | 500 μg/ml |
| Ag | 25 μg/ml |
| As | 25 μg/ml |
| Cr | 25 μg/ml |
| Pb | 25 μg/ml |
| Cd | 5 μg/ml |
| Se | 5 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | TCLP Standard 1 without Mercury |
| Note relative au nom | Without Mercury |
| Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
| Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
| CAS | 7440-39-3, 7440-22-4, 7440-38-2, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Ba( 500mg/L),Ag(25mg/L),As(25mg/L) |
| Technique | AA, ICP |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Type | Certified Reference Material |
| Élément | Ba, Ag, As |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- TCLP Standard 1
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire