missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ TP 064
GREENER_CHOICE

Code produit. 18727538
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18727538

Marque: Tocris Bioscience™ 6008/10

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Potent and selective PRMT 4 inhibitor

TP 064 is a potent and selective PRMT4 inhibitor; inhibits methylation of H3 (1-25) and MED12 (IC50 values are <10 and 43 nM, respectively). Exhibits >100-fold selectivity over other histone methyltransferases and non-epigenetic targets. Inhibits proliferation of certain multiple myeloma cell lines, arresting cells in G1 phase. TP 064 can be used in vivo. TP 064 inhibits the monocyte/macrophage-driven inflammation in ex vivo.

To request the negative control for TP 064, please fill out the TP 064N request form on the SGC website..

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau TP 064
Synonyme N-Methyl-N-((2-(1-(2-(methylamino)ethyl)piperidin-4-yl)pyridin-4-yl)methyl)-3-phenoxybenzamide
Quantité 10 mg
Solubilité Soluble to 100mM in 1eq. HCl and to 100mM in DMSO
Formule moléculaire C28H34N4O2
Poids de la formule 458.6
Forme physique Solide
Couleur Blanc
Type de produit Bioactive Small Molecule
Pureté >98%

Usage exclusivement réservé à la recherche.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis