missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ TP 064

Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Description
TP 064 is a potent and selective PRMT4 inhibitor; inhibits methylation of H3 (1-25) and MED12 (IC50 values are <10 and 43 nM, respectively). Exhibits >100-fold selectivity over other histone methyltransferases and non-epigenetic targets. Inhibits proliferation of certain multiple myeloma cell lines, arresting cells in G1 phase. TP 064 can be used in vivo. TP 064 inhibits the monocyte/macrophage-driven inflammation in ex vivo.
To request the negative control for TP 064, please fill out the TP 064N request form on the SGC website..
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | TP 064 |
| Synonyme | N-Methyl-N-((2-(1-(2-(methylamino)ethyl)piperidin-4-yl)pyridin-4-yl)methyl)-3-phenoxybenzamide |
| Quantité | 10 mg |
| Solubilité | Soluble to 100mM in 1eq. HCl and to 100mM in DMSO |
| Formule moléculaire | C28H34N4O2 |
| Poids de la formule | 458.6 |
| Forme physique | Solide |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Bioactive Small Molecule |
| Pureté | >98% |
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu