Learn More
Macherey-Nagel™ Boîte d’analyse de papier de test
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
Description
Analyse simple et rapide dans une seule boîte
- S’adapte à toutes les bandelettes et papiers de la vaste gamme de papiers de test et de bandelettes de test Macherey-Nagel
- Convient également à tous les produits présentés dans les prospectus spécifiques pour différentes applications
Boîte vide pour les besoins individuels
- Peut être équipée de presque tous les tests de la gamme de produits de test rapide
- Combinaisons individuelles allant jusqu’à :
- 9 Tubes de bandelettes de test/5 flacons de réactifs
- 2 Récipients de réactifs, 4 cuillères de mesure et 1 bécher
- 2 Boîtes plates classiques de pH-Fix
- 1 Rouleau de papier test
- 1 Tube PlopTop pH-Fix PT
- Boîte de papier test 1
Spécification
Spécification
| Couleur | Blue with Black Foam |
| Format | Empty case with foam insert |
| À utiliser avec (application) | Kit de porte-documents vide |
| À utiliser avec (équipement) | All products from Rapid Test line |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions | Small: 28 x 22 x 8cm |
| Type | Kit de porte-documents vide TP |