Learn More
Solution tampon modèle TPL 4 pH 4, WTW™
Description
- Les tampons de pH par WTW – précis et traçables au PTB/NIST en vrac de 250 ml avec un tampon standard pour récipient de dosage intégré
- Durée de vie jusqu’à 3 ans (non ouvert) grâce à une utilisation économe
- Manipulation plus simple grâce à un dispositif de dosage
- Les solutions de tampon techniques pour pH 4,01 sont disponibles dans des flacons pratiques de 250 ml avec dispositif de dosage TPL 4
- Cette solution de tampons techniques modernes est traçable au NIST (National Institute of Standards and Technology, États-Unis)
- Leur précision est de pH ±0,03
Spécification
Spécification
| pH | 4 |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 250 mL |
| Conditionnement | Flacon |
| Traçabilité au NIST | oui |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Zinc acetate dihydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc di(acetate)