Learn More
Kartell™ Éprouvettes graduées PMP (TPX™) de forme basse
BIOPHARMA
Product Code. 10182421
Click to view available options
Graduations:
5 ml
10 ml
25 ml
400 ml
Unit Size:
10 pièces
12 pièces
2 pièces
8 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10182421
Brand: Kartell™ 0133900
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Mesure avec précision le volume d’un liquide. Les éprouvettes de mesure de forme basse Kartell™ utilisent des traits de graduation horizontaux pour faciliter la mesure de divers volumes d’un liquide.
Mesure avec précision le volume d’un liquide. Les éprouvettes de mesure de forme basse Kartell™ utilisent des traits de graduation horizontaux pour faciliter la mesure de divers volumes d’un liquide.
  • Forme basse
  • Base circulaire
  • Bonne résistance chimique
  • Graduations permanentes moulées dans les éprouvettes
  • Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 170°C
  • Convient aux applications avec des aliments
Specifications
Tolérance plusmn;50 ml
Graduations 400 ml
Autoclavable Autoclavables
Température max. 170°C
Forme Cylindrique
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Base Type Circulaire
Hauteur (métrique) 369 mm
Type Éprouvette graduée