Learn More
Kartell™ Éprouvettes graduées PMP (TPX™) de forme basse
Code produit. 10428272
Click to view available options
Graduations:
5 ml
10 ml
25 ml
400 ml
Conditionnement:
10 pièces
12 pièces
2 pièces
8 pièces
Code produit. 10428272
Marque: Kartell™ 0133300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mesure avec précision le volume d’un liquide. Les éprouvettes de mesure de forme basse Kartell™ utilisent des traits de graduation horizontaux pour faciliter la mesure de divers volumes d’un liquide.
Mesure avec précision le volume d’un liquide. Les éprouvettes de mesure de forme basse Kartell™ utilisent des traits de graduation horizontaux pour faciliter la mesure de divers volumes d’un liquide.
  • Forme basse
  • Base circulaire
  • Bonne résistance chimique
  • Graduations permanentes moulées dans les éprouvettes
  • Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 170°C
  • Convient aux applications avec des aliments
Spécification
Tolérance plusmn;1 ml
Graduations 5 ml
Autoclavable Autoclavables
Température max. 170°C
Subdivision 1 ml
Forme Cylindrique
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Base Type Circulaire
Hauteur (métrique) 107 mm
Type Éprouvette graduée