Learn More
Kartell™ Éprouvettes graduées PMP (TPX™) de forme basse
Click to view available options
Graduations:
5 ml
10 ml
25 ml
400 ml
Conditionnement:
10 pièces
12 pièces
2 pièces
8 pièces
Description
Mesure avec précision le volume d’un liquide. Les éprouvettes de mesure de forme basse Kartell™ utilisent des traits de graduation horizontaux pour faciliter la mesure de divers volumes d’un liquide.
- Forme basse
- Base circulaire
- Bonne résistance chimique
- Graduations permanentes moulées dans les éprouvettes
- Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 170°C
- Convient aux applications avec des aliments
Spécification
Spécification
| Tolérance | ± 2,5 ml |
| Graduations | 10 ml |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Température max. | 170°C |
| Subdivision | 2,5 ml |
| Forme | Cylindrique |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
| Base Type | Circulaire |
| Hauteur (impériale) | 5,62 in |
| Hauteur (métrique) | 143 mm |
| Afficher plus |