Learn More
Applied Biosystems™ TQMN ADV MIRNA CARD FRMT 192
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
10 cards
Conditionnement:
10 pièces
Description
Il s’agit d’un panneau personnalisable pour les dosages miARN avancés TaqMan, sur une carte TAC. Accédez à notre page de commande personnalisée pour commander à nouveau ce produit ou un produit similaire.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Les dosages microARN TaqMan sont expédiés à température ambiante. À l’arrivée, stocker les dosages de 2° à 8°C et les conserver à l’abri de la lumière. |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Quantité | 10 cards |