Learn More
Étalons de métaux à l’état de traces sans mercure pour l’analyse environnementale, kit de 3, SPEX CertiPrep™
Code produit 15216336 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 x 125 ml
Conditionnement:
Pack de 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15216336 3 x 125 ml Pack de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15216336 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur TMSETN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.80€
    471.57€ / Pack de 3
    Économisez 82.23€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Normes de contrôle de la pollution des eaux souterraines et usées par les métaux traces sans mercure pour l'AA& ICP , 125 mL, SPEX CertiPrep™ . ISO Guide 34 Certifié, NIST Matériaux de référence certifiés et traçables. Fourni avec un certificat d'analyse complet.
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
  • Métaux à l’état de traces
  • Volume 125 ml
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001 : 2015
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Trace Metals without Mercury
Note relative au nom Ensemble de 3 normes de contrôle de la pollution des eaux souterraines et des eaux usées
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Matériel de référence certifié
Industry Type Essais des eaux usées
Quantité 3 x 125 ml
Qualité Environnement
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire