Learn More
Abnova™ TRA1 Recombinant Protein
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek
10µg
25µg
Beskrivelse
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Tekniske data
Tekniske data
| Numéro d’adhésion | AAH09195 |
| À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Formule | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
| Identification génétique (Entrez) | 7184 |
| Poids moléculaire | 57.97 |
| Nom | TRA1 (Human) Recombinant Protein (P01) |
| Plage de pH | 8 |
| Méthode de préparation | In vitro wheat germ expression system |
| Méthode de purification | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Test du contrôle qualité | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion