Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ pour l’analyse des dioxines et PCB
Code produit. 10085834 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
50 m
60 m
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
Phase stationnaire:
Trace™ TR-Dioxin 5 MS
Trace™ TR-PCB 8 MS
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10085834
Brand: Thermo Scientific™ 26AJ148P
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Analysez les dioxines et les PCB (biphényles polychlorés) via les analyses GC / MS haute résolution afin d’obtenir des performances et une reproductibilité inégalées.
Analysez les dioxines et les biphényles polychlorés (PCB) avec les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE™ personnalisées pour les analyses de dioxines et de PCB, et bénéficiez de leur reproductibilité et de leurs performances inégalées. Optimisées pour répondre aux exigences des méthodes GC / MS haute résolution, ces colonnes offrent des performances optimales, avec une stabilité exceptionnelle et un bleeding très faible. Ces colonnes à faible polarité offrent une vaste couverture de 17 congénères revêtant la plus haute importance toxicologique (2,3,7,8 congénères chloro-substitués).
Colonnes adaptées spécifiquement aux dioxines et PCB :
  • TRACE TR-dioxine 5MS : tests de dioxines et de furanes
  • TRACE TR-PCB 8MS : analyse GC / MS haute résolution des PCB
  • Qualité et reproductibilité excellentes
  • Bleeding faible même à des températures élevées
  • Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
  • Performances fiables et reproductibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Température max. 360/370°C
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TRACE
Phase stationnaire Trace™ TR-PCB 8 MS
Type d’USP G27, G36
À utiliser avec (application) Analyse du furane (PCDF), GC/MS pour l’analyse des furanes (PCDF), GC/MS pour l’analyse des congénères des PCB
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 50 m
Description 50 m x 0,25 mm x 0,25 μm