Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ pour stupéfiants
Code produit. 10477514 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,2 mm
0,25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10477514
Marque: Thermo Scientific™ 26AF130P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Analysez les stupéfiants courants grâce à ces colonnes GC et obtenez des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées.
Analysez les amphétamines, la codéine, la morphine et le THC avec des performances et une reproductibilité élevées grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE™ pour stupéfiants.
Conçues spécifiquement pour les stupéfiants :
  • TRACE TR-DoA 5MS : largement utilisée pour l’analyse et la détermination d’une variété de composés cibles toxicologiques, notamment des amphétamines, de la codéine et de la morphine
  • TRACE TR-DoA 35MS : idéale pour la détermination du carboxy-THC en raison de sa polarité plus élevée, ce qui en fait la colonne recommandée pour une utilisation dans les laboratoires de dépistage de stupéfiants pour la confirmation du THC
Qualité et reproductibilité excellentes :
  • Bleeding faible même à des températures élevées
  • Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
  • Performances fiables et reproductibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Température max. 360/370°C
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TRACE
Phase stationnaire Trace™ TR-DoA 35 MS
Type d’USP G42
À utiliser avec (application) GC/MS pour amphétamines, codéine et morphine
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 15 m