Learn More
Métaux à l’état de traces 1 sans mercure pour l’analyse environnementale, SPEX CertiPrep™
Code produit 15216346 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 ml
500 ml
Conditionnement:
125mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15216346 125 ml 125mL
15206346 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15216346 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur WP15N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.76€
    273.76€ / 125mL
    Économisez 50.00€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Al500μg/ml
V250μg/ml
As100μg/ml
Plus100μg/ml
Co100μg/ml
Cr100μg/ml
Cu100μg/ml
Fe100μg/ml
Mn100μg/ml
Ni100μg/ml
Pb100μg/ml
Zn100μg/ml
Cd25μg/ml
Se25 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Trace Metals I without Mercury
Note relative au nom Norme de contrôle de la pollution des eaux souterraines et des eaux usées
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Matériel de référence certifié
Solvent or Matrix 5 % HNO3
Industry Type Essais des eaux usées
Quantité 125 ml
Qualité Environnement
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Divers
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire