Learn More
Métaux à l’état de traces 2 pour l'analyse environnementale, SPEX CertiPrep™
Code produit 15618345 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Conditionnement:
125mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15618345 500 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 500mL
15628345 125 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15618345 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur WP3500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Sb20 μg/mL
Tl20 μg/mL
Ag10 μg/mL
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trace Metals 2
Note relative au nom Groundwater and Wastewater Pollution Control Check Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2% HNO3
Industry Type Wastewater Testing
Quantité 500 mL
Qualité Environnement
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Composants dans 2 % de HNO3 :
Sb    •20 μg/ml
Ag    •10 μg/ml
Tl    •20 μg/ml
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire